Kaliumfluoride 40% (w/w) on alumina
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
390810250 390811000
ACRO390810250EA 86.4 EUR
ACRO390810250 ACRO390811000
Kaliumfluoride 40% (w/w) on alumina
Kaliumfluoride
Formule: KF
Kookpunt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 860 °C
Dichtheid: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011398
CAS nummer: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)