2-Bromo-6-methylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
391050010 391050100
ACRO391050010EA 15.7 EUR
ACRO391050010 ACRO391050100
2-Bromo-6-methylpyridine 97%
2-Bromo-6-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 102…103 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 1,512 g/cm³
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040743
CAS nummer: 5315-25-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %