Titanium(IV) bromide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 42.5 EUR
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titanium(IV) bromide 98%
Titanium(IV) bromide
Formule: Br₄Ti
Kookpunt: 230 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 39 °C
Dichtheid: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011265
CAS nummer: 7789-68-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %