Indole-5-carbaldehyd 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
391630010
391630050
391630250
ACRO391630010EA
36.6
EUR
ACRO391630010
ACRO391630050
ACRO391630250
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Indole-5-carbaldehyd
Formule:
C₉H₇NO Smeltpunt: 100…103 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093664 CAS nummer: 1196-69-6 |
Specification Test Results
Appearance | Orange to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 103 °C |
HPLC | ≥98.0 % |