(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
391890010
391890050
391890250
ACRO391890010EA
139
EUR
ACRO391890010
ACRO391890050
ACRO391890250
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Kookpunt: 230 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1,004 g/cm³ Vlampunt: 78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00018985 CAS nummer: 5089-70-3 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |