4-Iodobiphenyl 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
392390010 392390050
ACRO392390010EA 30.5 EUR
ACRO392390010 ACRO392390050
4-Iodobiphenyl 97+%
4-Iodobiphenyl
Formule: C₁₂H₉I
Kookpunt: 320 °C
Smeltpunt: 113 °C
Dichtheid: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019028
CAS nummer: 1591-31-7
UN: 3077
Order Now
Specification Test Results
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %