3-Bromo-4-methylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-picoline
392320010 392320050
ACRO392320010EA 36 EUR
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 76 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,549 g/cm³
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082592
CAS nummer: 3430-22-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %