4-Ethynyltoluene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
392560010
392560050
392560250
ACRO392560010EA
31
EUR
ACRO392560010
ACRO392560050
ACRO392560250
4-Ethynyltoluene 97%
4-Ethynyltoluene
Formule:
C₉H₈ Kookpunt: 168…170 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,916 g/cm³ Vlampunt: 49 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008571 CAS nummer: 766-97-2 UN: 3295 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |