Potassium molybdate(VI) 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
393231000 393235000
ACRO393231000EA 67.2 EUR
ACRO393231000 ACRO393235000
Potassium molybdate(VI) 95%
Potassium molybdate(VI)
Formule: K₂MoO₄
Smeltpunt: 919 °C
Dichtheid: 2,91 g/cm³ (18 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011370
CAS nummer: 13446-49-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder and/or chunks
Assay ≥94 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %