2-Phenylthiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
394370010
394370050
ACRO394370010EA
50.7
EUR
ACRO394370010
ACRO394370050
2-Phenylthiazole 98%
2-Phenylthiazole
Formule:
C₉H₇NS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272327 CAS nummer: 1826-11-5 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |