4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
397550050 397550250
ACRO397550050EA 72.4 EUR
ACRO397550050 ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formule: C₄H₆N₄O
Smeltpunt: 164…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181040
CAS nummer: 360-97-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %