1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
397110010
397110050
ACRO397110010EA
75.8
EUR
ACRO397110010
ACRO397110050
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formule:
C₄H₄N₂O₂ Smeltpunt: 242…244 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082203 CAS nummer: 1072-84-0 |
Specification Test Results
Appearance | Grey to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |