2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
397130050
397130250
ACRO397130050EA
96.6
EUR
ACRO397130050
ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formule:
C₆H₂N₂O₃ MW: 150.09 g/mol Smeltpunt: 210 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00179418 CAS nummer: 4744-50-7 |
Specification Test Results
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Acid | ≥96 % |