Cyclopentaan 95+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pentamethylene
397430010 397430050
ACRO397430010EA 102 EUR
ACRO397430010 ACRO397430050
Cyclopentaan 95+%, pure
Cyclopentaan
Formule: C₅H₁₀
Kookpunt: 50 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –94 °C
Dichtheid: 0,75 g/cm³
Vlampunt: –7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001356
CAS nummer: 287-92-3
UN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %