1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
397740010 397740050
ACRO397740010EA 19.1 EUR
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formule: C₃H₄F₃I
Kookpunt: 89…91 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,911 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038531
CAS nummer: 460-37-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %