6-Chloronicotinonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
398390050 398390250
ACRO398390050EA 30.6 EUR
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chloronicotinonitrile 97%
6-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Kookpunt: 107 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 113…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084941
CAS nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %