5-Bromo-2-chloroanisole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
398900050 398900250
ACRO398900050EA 109 EUR
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
5-Bromo-2-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Kookpunt: 240…245 °C (748 mmHg)
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1,631 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078659
CAS nummer: 16817-43-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %