4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
398990010 398990050
ACRO398990010EA 25 EUR
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Kookpunt: 195 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,247 g/cm³
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070797
CAS nummer: 450-93-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %