3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
399650100 399650500
ACRO399650100EA 37.1 EUR
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 97%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Formule: C₄H₃ClO₃
MW: 134.52 g/mol
Smeltpunt: 208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134273
CAS nummer: 4971-55-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %