3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
399800100
399800500
ACRO399800100EA
55.2
EUR
ACRO399800100
ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formule:
C₈H₁₇NO₃ Dichtheid: 1,025 g/cm³ Vlampunt: 109 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191883 CAS nummer: 58885-58-8 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |