3-Nitrosalicylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
399820010
399820050
ACRO399820010EA
29.8
EUR
ACRO399820010
ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Formule:
C₇H₅NO₅ Smeltpunt: 142…147 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00024240 CAS nummer: 85-38-1 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |