o-Kresol 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
405731000 405738000
405731000.EA 20.1 EUR
405731000. 405738000.
o-Kresol 99%, AcroSeal®
o-Kresol
Formule: C₇H₈O
Kookpunt: 191 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 30…32 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002226
CAS nummer: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %