Cyclohexanon 99+% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pimelic Ketone
406090010 406090025 406092500
406090010.EA 72.8 EUR
406090010. 406090025. 406092500.
Cyclohexanon 99+% ACS
Cyclohexanon
Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Kookpunt: 155 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –47 °C
Dichtheid: 0.947 g/cm³
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001625
CAS nummer: 108-94-1
UN: 1915
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %