Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
414190010 414190100
ACRO414190010EA 19.8 EUR
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formule: C₈H₁₄O₃
Kookpunt: 67…70 °C (13 mmHg)
Dichtheid: 0,98 g/cm³
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008847
CAS nummer: 55107-14-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %