Tetraethylsilikaat (TEOS) 98%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetraethoxysilane
420360010 420361000
420360010.EA 76 EUR
420360010. 420361000.
Tetraethylsilikaat (TEOS) 98%, AcroSeal®
Tetraethylsilikaat (TEOS)
Formule: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208.33 g/mol
Kookpunt: 166…169 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –77 °C
Dichtheid: 0.94 g/cm³
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009062
CAS nummer: 78-10-4
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA