3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010 426720050
ACRO426720010EA 49.4 EUR
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148.202 g/mol
Kookpunt: 90…93 °C (14 mmHg)
Dichtheid: 0.941 g/cm³
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074850
CAS nummer: 16777-87-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %