2,2-Dimethylcyclohexanone
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
426500010 426500050
ACRO426500010EA 240 EUR
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Kookpunt: 169…170 °C (,8 mmHg)
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 0,912 g/cm³
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134382
CAS nummer: 1193-47-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %