4-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
426520010
426520500
426522500
ACRO426520010EA
672
EUR
ACRO426520010
ACRO426520500
ACRO426522500
4-tert-Butylbenzaldehyde 95%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Formule:
C₁₁H₁₄O Kookpunt: 249 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,97 g/cm³ Vlampunt: 101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00035742 CAS nummer: 939-97-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |