Butylacetaat, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
429230010
429231000
429230010.EA
177
EUR
429230010.
429231000.
Butylacetaat, extra dry 99+%, AcroSeal®
Butylacetaat
Formule:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ MW: 116.16 g/mol Kookpunt: 127 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –78 °C Dichtheid: 0.88 g/cm³ Vlampunt: 27 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009445 CAS nummer: 123-86-4 UN: 1123 ADR: 3 III Merck Index: 13,01534 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |