Propyleencarbonaat, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000
429268000
429261000.EA
28.9
EUR
429261000.
429268000.
Propyleencarbonaat, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Propyleencarbonaat
Formule:
C₄H₆O₃ Kookpunt: 240…243 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –49 °C Dichtheid: 1,204 g/cm³ Vlampunt: 116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005385 CAS nummer: 108-32-7 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |