2-Chloro-3-formylpyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
429790010
429790050
ACRO429790010EA
32.7
EUR
ACRO429790010
ACRO429790050
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Formule:
C₆H₄ClNO Smeltpunt: 47…50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01315308 CAS nummer: 36404-88-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |