2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
430190010
430190050
ACRO430190010EA
66.7
EUR
ACRO430190010
ACRO430190050
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formule:
C₆H₅BClFO₂ Smeltpunt: 228…230 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02684295 CAS nummer: 313545-72-1 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥97.5 % |