2-Nitrophenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
430590010
430590050
ACRO430590010EA
67.6
EUR
ACRO430590010
ACRO430590050
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Formule:
C₆H₆BNO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00161358 CAS nummer: 5570-19-4 |
Specification Test Results
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥98.5 % |