3-Aminopropyltriethoxysilaan 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
430941000
430948000
430941000.EA
68.1
EUR
430941000.
430948000.
3-Aminopropyltriethoxysilaan 99%, AcroSeal®
3-Aminopropyltriethoxysilaan
Formule:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Kookpunt: 217 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 0,942 g/cm³ Vlampunt: 96 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008207 CAS nummer: 919-30-2 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤25 APHA |