Dichlorodiisopropylsilane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
432360050 432360250
ACRO432360050EA 54.9 EUR
ACRO432360050 ACRO432360250
Dichlorodiisopropylsilane 97%
Dichlorodiisopropylsilane
Formule: C₆H₁₄Cl₂Si
Kookpunt: 168…170 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,026 g/cm³
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054895
CAS nummer: 7751-38-4
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %