Sodium (para)periodate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
432851000
432855000
ACRO432851000EA
67.8
EUR
ACRO432851000
ACRO432855000
Sodium (para)periodate 98%
Sodium (para)periodate
Formule:
H₂INa₃O₆ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036146 CAS nummer: 13940-38-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Specification Test Results
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |