1-Hexanol, watervrij 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
433860010 433861000
433860010.EA 196 EUR
433860010. 433861000.
1-Hexanol, watervrij 99%, AcroSeal®
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Kookpunt: 156…157 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –52 °C
Dichtheid: 0,8136 g/cm³
Vlampunt: 59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002982
CAS nummer: 111-27-3
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %