2-Methoxybenzonitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
433160050 433160250
ACRO433160050EA 38.1 EUR
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Methoxybenzonitrile 99%
2-Methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Kookpunt: 256 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 21…22 °C
Dichtheid: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001783
CAS nummer: 6609-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %