2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dibromopropionylchloride
433410050 433410250
ACRO433410050EA 96 EUR
ACRO433410050 ACRO433410250
2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
2,3-Dibromopropionyl chloride
Formule: C₃H₃Br₂ClO
Dichtheid: 2,14 g/cm³
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000712
CAS nummer: 18791-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %