1,2-Ethaandiol, watervrij 99.8%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
433811000
433810010
433811000.EA
63.8
EUR
433811000.
433810010.
1,2-Ethaandiol, watervrij 99.8%, AcroSeal®
1,2-Ethaandiol
Formule:
HOCH₂CH₂OH Kookpunt: 196…198 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1,113 g/cm³ Vlampunt: 116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002885 CAS nummer: 107-21-1 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥99.75 % |