4-Nitrophenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
433890010
433890050
ACRO433890010EA
60
EUR
ACRO433890010
ACRO433890050
4-Nitrophenylboronic acid 97%
4-Nitrophenylboronic acid
Formule:
C₆H₆BNO₄ Smeltpunt: 270…271 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00161360 CAS nummer: 24067-17-2 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |