2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
433950050 433950250
ACRO433950050EA 26.8 EUR
ACRO433950050 ACRO433950250
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Kookpunt: 170 °C (,5Torr)
Smeltpunt: 61…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191060
CAS nummer: 77987-49-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %