n-Dodecane, watervrij 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
434590010 434591000
434590010.EA 571 EUR
434590010. 434591000.
n-Dodecane, watervrij 99%, AcroSeal®
n-Dodecane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Kookpunt: 215…217 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –12 °C
Dichtheid: 0,753 g/cm³
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008969
CAS nummer: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %