2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
435290050 435290250
ACRO435290050EA 77.4 EUR
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Kookpunt: 135 °C (17Torr)
Smeltpunt: 29…30 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00127867
CAS nummer: 49845-33-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %