3,5-Dichlorothiophenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010
435680050
ACRO435680010EA
32.1
EUR
ACRO435680010
ACRO435680050
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Formule:
C₆H₄Cl₂S MW: 179.07 g/mol Kookpunt: 125…130 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 62…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041423 CAS nummer: 17231-94-6 UN: 3335 ADR: 9 III |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 65 °C |
GC | ≥96.0 % |