Natriumnitraat, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 59.3 EUR
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
Natriumnitraat, extra pure
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Kookpunt: 380 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 306 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %