Diethylcarbonaat, anhydrous 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
436130010 436131000
436130010.EA 65.9 EUR
436130010. 436131000.
Diethylcarbonaat, anhydrous 99%, AcroSeal®
Diethylcarbonaat
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Kookpunt: 126…128 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –43 °C
Dichtheid: 0.975 g/cm³
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009107
CAS nummer: 105-58-8
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %