3-Benzyloxy-1-propanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
436570050 436570250
ACRO436570050EA 62.8 EUR
ACRO436570050 ACRO436570250
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Kookpunt: 111…114 °C (2 mmHg)
Dichtheid: 1.049 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029659
CAS nummer: 4799-68-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %