3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
436690010 436690050
ACRO436690010EA 46.8 EUR
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Kookpunt: 232 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 37…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411284
CAS nummer: 3411-03-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %