2-Cyanopyrazine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
436920100 436920500
ACRO436920100EA 21.1 EUR
ACRO436920100 ACRO436920500
2-Cyanopyrazine 99%
2-Cyanopyrazine
Formule: C₅H₃N₃
Kookpunt: 90…93 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1,174 g/cm³
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049361
CAS nummer: 19847-12-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %